Learn More
Abeba™ Zapatos Light 31120
El zapato disipativo ESD incluye un forro especial que absorbe la transpiración y permite que el pie respire.
75.85€
Especificaciones
Certificaciones/conformidad | CE EN ISO 20347:2012 O1 FO SRA |
---|---|
Color | White |
Material | Leather |
Características exclusivas | Slip-resistant |
Material de la suela | Polyurethane |
Código de producto | Marca | Tamaño | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Tamaño | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15608547
|
Abeba™
31120/35 |
35 | |||||||
15618547
|
Abeba™
31120/36 |
36 | |||||||
15628547
|
Abeba™
31120/37 |
37 | |||||||
15638547
|
Abeba™
31120/38 |
38 | |||||||
15648547
|
Abeba™
31120/39 |
39 | |||||||
15658547
|
Abeba™
31120/40 |
40 | |||||||
15668547
|
Abeba™
31120/41 |
41 | |||||||
15678547
|
Abeba™
31120/42 |
42 | |||||||
15688547
|
Abeba™
31120/43 |
43 | |||||||
15698547
|
Abeba™
31120/44 |
44 | |||||||
15608557
|
Abeba™
31120/45 |
45 | |||||||
15618557
|
Abeba™
31120/46 |
46 | |||||||
15628557
|
Abeba™
31120/47 |
47 | |||||||
15638557
|
Abeba™
31120/48 |
48 | |||||||
Beschreibung
- CE EN ISO 20347:2012 O1 FO SRA
- Piel suave, perforada
- Blanco
- Suela exterior de PU antideslizante.
- Plantilla ondulada complementaria reemplazable (n.º de artículo (n.º de artículo 3559)
- Tratamiento Sanitized.
- ESD disipativo de conformidad con la norma DIN EN 61340
- Forro transpirable con iones de plata.
- Cierre de doble velcro
- Material reflectante
- Adecuado para levantar el talón y el pie
Spezifikation
CE EN ISO 20347:2012 O1 FO SRA | |
Leather | |
Polyurethane |
White | |
Slip-resistant | |
31120 |