missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

LIF Antibody - BSA Free, Novus Biologicals™

Código de producto. 18594263 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.025 mg
Tamaño de la unidad:
25 microgramos
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
18594263 0.025 mg 25 microgramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 18594263 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP1765540.025mg

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody has been used in 1 publication

LIF Polyclonal specifically detects LIF in Human, Mouse, Rat samples. It is validated for Western Blot, ELISA, Immunofluorescence, Block/Neutralize.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno LIF
Aplicaciones Western Blot
Clasificación Polyclonal
Concentración 1 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Dilución Western Blot 1-4 μg/mL, ELISA 1:100-1:2000, Immunocytochemistry/Immunofluorescence 20 μg/mL, Block/Neutralize
Formulación PBS with 0.02% Sodium Azide
N.º de referencia del gen NP_002300
Alias de gen CDF, D factor, DIA, differentiation inhibitory activity, differentiation stimulating factor, Differentiation-stimulating factor, Emfilermin, HILDAcholinergic differentiation factor, leukemia inhibitory factor, leukemia inhibitory factor (cholinergic differentiation factor), Melanoma-derived LPL inhibitor, MLPLI
Símbolos de los genes LIF
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Antibody was raised against a 16 amino acid synthetic peptide near the center of human LIF. The immunogen is located within amino acids 50 - 100 of LIF. Amino Acid Squence: LYYTAQGEPFPNNLDK
Peso molecular del antígeno 25 kDa
Método de purificación Affinity Purified
Cantidad 0.025 mg
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Cell Cycle and Replication, Stem Cell Lines
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 3976
Especificidad de la prueba At least two isoforms of LIF are known to exist.
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C short term. Aliquot and store at -20°C long term. Avoid freeze/thaw cycles.
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos

For Research Use Only

Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.