Learn More
Beskrivning
LIF Monoclonal specifically detects LIF in Human, Mouse samples. It is validated for Western Blot, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry-Paraffin.
Specifikationer
Specifikationer
| Antígeno | LIF |
| Aplicaciones | Western Blot, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin) |
| Clasificación | Monoclonal |
| Clon | 39N7D10 |
| Conjugado | Alexa Fluor 532 |
| Dilución | Western Blot, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry-Paraffin |
| Formulación | 50 mM sodium borate with 0.05% sodium azide |
| Alias de gen | CDF, D factor, DIA, differentiation inhibitory activity, differentiation stimulating factor, Differentiation-stimulating factor, Emfilermin, HILDAcholinergic differentiation factor, leukemia inhibitory factor, leukemia inhibitory factor (cholinergic differentiation factor), Melanoma-derived LPL inhibitor, MLPLI |
| Símbolos de los genes | LIF |
| Especie del huésped | Rat |
| Visa mer |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?