missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

LIF Antibody (39N7D10), Alexa Fluor™ 532, Novus Biologicals™

Produktkod. 18197343 Handla allt Bio Techne Produkter
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Cantidad:
0.1 mL
Förpackningsstorlek:
0.10 ml
Produktkod. Cantidad unitSize
18197343 0.1 mL 0.10 ml
1 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Produktkod. 18197343

Brand: Novus Biologicals NBP227406AF532

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Rat Monoclonal Antibody

LIF Monoclonal specifically detects LIF in Human, Mouse samples. It is validated for Western Blot, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry-Paraffin.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifikationer

Antígeno LIF
Aplicaciones Western Blot, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin)
Clasificación Monoclonal
Clon 39N7D10
Conjugado Alexa Fluor 532
Dilución Western Blot, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry-Paraffin
Formulación 50 mM sodium borate with 0.05% sodium azide
Alias de gen CDF, D factor, DIA, differentiation inhibitory activity, differentiation stimulating factor, Differentiation-stimulating factor, Emfilermin, HILDAcholinergic differentiation factor, leukemia inhibitory factor, leukemia inhibitory factor (cholinergic differentiation factor), Melanoma-derived LPL inhibitor, MLPLI
Símbolos de los genes LIF
Especie del huésped Rat
Inmunógeno A recombinant murine Lif protein containing amino acids 24-203 was used as the immunogen for this antibody.
Método de purificación Protein G purified
Cantidad 0.1 mL
Disciplina de investigación Biologically Active Proteins, Cell Cycle and Replication, Stem Cell Lines
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 3976.0
Especies diana Human, Mouse
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Isotype IgG2b κ
Visa mer Visa mindre
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.