Learn More
LHX6 Antibody, Novus Biologicals™
Código de producto. p-200103712 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
20 μL
100 μL
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
20 microlitros
30231608 20 μL 20 microlitros
30230468 100 μL 100 microlitros
2 options
Código de producto. 30231608
Marca: Novus Biologicals NBP33841820ul
Rabbit Polyclonal Antibody
LHX6 Polyclonal antibody specifically detects LHX6 in Human,Mouse,Rat samples. It is validated for ELISA,Western Blot
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Antígeno LHX6
Aplicaciones ELISA, Western Blot
Clasificación Polyclonal
Conjugado Unconjugated
Dilución Western Blot 1:500 - 1:2000, ELISA
Formulación PBS (pH 7.3), 50% glycerol
Alias de gen LHX6.1LIM homeobox protein 6, LIM homeobox 6, LIM homeodomain protein 6.1, LIM/homeobox protein Lhx6, LIM/homeobox protein Lhx6.1, MGC119542, MGC119544, MGC119545
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 143-392 of human LHX6 (NP_055183.2).,, Sequence:, NKEIFCKMDYFSRFGTKCARCGRQIYASDWVRRARGNAYHLACFACFSCKRQLSTGEEFGLVEEKVLCRIHYDTMIENLKRAAENGNGLTLEGAVPSEQDSQPKPAKRARTSFTAEQLQVMQAQFAQDNNPDAQTLQKLADMTGLSRRVIQVWFQNCRARHKKHTPQHPVPPSGAPPSRLPSALSDDIHYTPFSSPERARMVTLHGYIESQVQCGQVHCRLPYTAPPVHLKADMDGPLSNRGEKVILFQY
Método de purificación Affinity purified
Cantidad 20 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 26468
Especies diana Human, Mouse, Rat
Contenido y almacenamiento Store at -20°C. Avoid freeze-thaw cycles.
Formulario Purified
Isotype IgG