Learn More
LHX6 Antibody, Novus Biologicals™
Código de producto. p-200065075 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
50 μg
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
50 microlitros
18616832 100 μg 100 microlitros
18600424 50 μg 50 microlitros
2 options
Código de producto. 18616832
Proveedor: Novus Biologicals NBP297209100ul
Rabbit Polyclonal Antibody
LHX6 Polyclonal antibody specifically detects LHX6 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry (Paraffin)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Antígeno LHX6
Aplicaciones Immunohistochemistry (Paraffin)
Clasificación Polyclonal
Conjugado Unconjugated
Dilución Immunohistochemistry-Paraffin 1:50-1:200
Formulación PBS (pH 7.0)
Alias de gen LHX6.1LIM homeobox protein 6, LIM homeobox 6, LIM homeodomain protein 6.1, LIM/homeobox protein Lhx6, LIM/homeobox protein Lhx6.1, MGC119542, MGC119544, MGC119545
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Produced in rabbits immunized with E. coli-derived Human LHX6 fragment.
Método de purificación Antigen and protein A Affinity-purified
Cantidad 100 μg
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 26468
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C short term. Aliquot and store at -20°C long term. Avoid freeze-thaw cycles.
Formulario Purified
Isotype IgG