missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

LHX6 Antibody, DyLight 755, Novus Biologicals™

Código de producto. 18591004 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
Código de producto. Cantidad unitSize
18591004 0.1 mL 0.10 ml
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 18591004

Marca: Novus Biologicals NBP297209IR

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

LHX6 Polyclonal antibody specifically detects LHX6 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry (Paraffin)
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno LHX6
Aplicaciones Immunohistochemistry (Paraffin)
Clasificación Polyclonal
Conjugado DyLight 755
Formulación 50 mM Sodium Borate
Alias de gen LHX6.1LIM homeobox protein 6, LIM homeobox 6, LIM homeodomain protein 6.1, LIM/homeobox protein Lhx6, LIM/homeobox protein Lhx6.1, MGC119542, MGC119544, MGC119545
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Produced in rabbits immunized with E. coli-derived Human LHX6 fragment.
Método de purificación Antigen and protein A Affinity-purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 26468
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.