Learn More
Novus Biologicals™ LHR Antibody (LHCGR/7399), Novus Biologicals™
Código de producto. p-200086795 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
20 μg
Tamaño de la unidad:
100 microgramos
20 microgramos
30043702 100 μg 100 microgramos
30043789 20 μg 20 microgramos
2 options
Código de producto. 30043702
Marca: Novus Biologicals™ NBP326818100ug
Mouse Monoclonal Antibody
LHR Monoclonal antibody specifically detects LHR in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry (Paraffin)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Antígeno LHR
Aplicaciones Immunohistochemistry (Paraffin)
Clasificación Monoclonal
Clon LHCGR/7399
Concentración 0.2 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Dilución Immunohistochemistry-Paraffin 1-2 μg/mL for 30 minutes at RT
Formulación 10 mM PBS with 0.05% BSA
Alias de gen FLJ41504, HHG, hypergonadotropic hypogonadism, LCGRLH/CGR, LH/CG-R, LHRHR, LHRLGR2ULG5, LSH-R, Luteinizing hormone receptor, luteinizing hormone/choriogonadotropin receptor, lutropin/choriogonadotropin receptor, lutropin-choriogonadotropic hormone receptor
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Recombinant fragment (around aa 100-300) of human LHR protein (exact sequence is proprietary)
Método de purificación Protein A or G purified
Cantidad 100 μg
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Caveolae Markers, GPCR
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 3973
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C.
Formulario Purified
Isotype IgG2 κ