missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Novus Biologicals™ LHR Antibody (LHCGR/7399), Novus Biologicals™

Código de producto. 30043702 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
20 μg
Tamaño de la unidad:
100 microgramos
20 microgramos
Código de producto. Cantidad unitSize
30043702 100 μg 100 microgramos
30043789 20 μg 20 microgramos
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 30043702

Marca: Novus Biologicals™ NBP326818100ug

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

LHR Monoclonal antibody specifically detects LHR in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry (Paraffin)
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno LHR
Aplicaciones Immunohistochemistry (Paraffin)
Clasificación Monoclonal
Clon LHCGR/7399
Concentración 0.2 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Dilución Immunohistochemistry-Paraffin 1-2 μg/mL for 30 minutes at RT
Formulación 10 mM PBS with 0.05% BSA
Alias de gen FLJ41504, HHG, hypergonadotropic hypogonadism, LCGRLH/CGR, LH/CG-R, LHRHR, LHRLGR2ULG5, LSH-R, Luteinizing hormone receptor, luteinizing hormone/choriogonadotropin receptor, lutropin/choriogonadotropin receptor, lutropin-choriogonadotropic hormone receptor
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Recombinant fragment (around aa 100-300) of human LHR protein (exact sequence is proprietary)
Método de purificación Protein A or G purified
Cantidad 100 μg
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Caveolae Markers, GPCR
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 3973
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C.
Formulario Purified
Isotype IgG2 κ
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.