missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

LH beta Antibody (LHb/1612R), PE, Novus Biologicals™

Código de producto. 18655337 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
Código de producto. Cantidad unitSize
18655337 0.1 mL 0.10 ml
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 18655337

Marca: Novus Biologicals NBP314112PE

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Monoclonal Antibody

LH beta Monoclonal antibody specifically detects LH beta in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry (Paraffin)
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno LH beta
Aplicaciones Immunohistochemistry (Paraffin)
Clasificación Monoclonal
Clon LHb/1612R
Conjugado PE
Formulación PBS
Alias de gen CGB4, hLHB, interstitial cell stimulating hormone, beta chain, LSH-B, LSH-beta, luteinizing hormone beta polypeptide, luteinizing hormone beta subunit, lutropin beta chain, lutropin subunit beta
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Recombinant full-length human LH beta protein (Uniprot: P01229 )
Método de purificación Protein A or G purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 3972
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.