missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

LGTN Antibody, Allophycocyanin, Novus Biologicals™

Código de producto. 30029695 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
Código de producto. Cantidad unitSize
30029695 0.1 mL 0.10 ml
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 30029695

Marca: Novus Biologicals NBP150038APC

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

LGTN Polyclonal antibody specifically detects LGTN in Human samples. It is validated for Western Blot, Immunoprecipitation
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno LGTN
Aplicaciones Western Blot, Immunoprecipitation
Clasificación Polyclonal
Conjugado APC
Dilución Western Blot, Immunoprecipitation
Formulación PBS
Alias de gen eukaryotic translation initiation factor 2D, HCA56eIF2d, Hepatocellular carcinoma-associated antigen 56, LGTNLigatin, ligatin
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno The immunogen for this product maps to a region between residue 350 and 400 of human eIF2D using the numbering given in entry NP_008824.2 (GeneID 1939).
Método de purificación Immunogen affinity purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 1939
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.