missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Lgr6 Antibody (918726), mFluor Violet 610 SE, Novus Biologicals™

Código de producto. 18583709 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
18583709 0.1 mL 0.10 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 18583709 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor FAB84581MFV610

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

Lgr6 Monoclonal antibody specifically detects Lgr6 in Human samples. It is validated for Flow Cytometry, Blocking Assay, Immunocytochemistry, CyTOF
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno Lgr6
Aplicaciones Flow Cytometry, Blocking Assay, Immunocytochemistry, CyTOF
Clasificación Monoclonal
Clon 918726
Conjugado mFluor Violet 610 SE
Dilución Flow Cytometry, Blockade of Receptor-ligand Interaction, Immunocytochemistry, CyTOF-ready
Formulación 50mM Sodium Borate
Alias de gen FLJ14471, gonadotropin receptor, GPCR, leucine-rich repeat containing G protein-coupled receptor 6, leucine-rich repeat-containing G protein-coupled receptor 6, leucine-rich repeat-containing G-protein coupled receptor 6, VTS20631
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno NS0 mouse myeloma cell line transfected with human Lgr6, Met1-Val967, Accession # Q9HBX8
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación GPCR
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 59352
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4C in the dark.
Isotype IgG2a
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.