missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Lgr6 Antibody (918719R) [Biotin], Novus Biologicals™

Código de producto. 18636704 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
Código de producto. Cantidad unitSize
18636704 0.1 mL 0.10 ml
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 18636704

Marca: Novus Biologicals FAB8458RB

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Mouse Monoclonal Antibody

Lgr6 Monoclonal antibody specifically detects Lgr6 in Human samples. It is validated for Flow Cytometry, Immunocytochemistry, CyTOF
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Antígeno Lgr6
Aplicaciones Flow Cytometry, Immunocytochemistry, CyTOF
Clasificación Monoclonal
Clon 918719R
Conjugado Biotin
Dilución Flow Cytometry, Immunocytochemistry, CyTOF-ready
Formulación PBS
Alias de gen FLJ14471, gonadotropin receptor, GPCR, leucine-rich repeat containing G protein-coupled receptor 6, leucine-rich repeat-containing G protein-coupled receptor 6, leucine-rich repeat-containing G-protein coupled receptor 6, VTS20631
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno NS0 mouse myeloma cell line transfected with human Lgr6, Met1-Val967, Accession # Q9HBX6
Método de purificación Protein A or G purified from cell culture supernatant
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación GPCR
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 59352
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG1
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.