missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Lgr5/GPR49 Antibody (803420) [Janelia Fluor™ 525], Novus Biologicals™

Código de producto. 30160741 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
30160741 0.1 mL 0.10 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 30160741 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor FAB8240JF525

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Rat Monoclonal Antibody

Lgr5/GPR49 Monoclonal antibody specifically detects Lgr5/GPR49 in Mouse samples. It is validated for Flow Cytometry,Agonist Activity,Immunocytochemistry,CyTOF
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Antígeno Lgr5/GPR49
Aplicaciones Flow Cytometry, Agonist Activity, Immunocytochemistry, CyTOF
Clasificación Monoclonal
Clon 803420
Conjugado Janelia Fluor 525
Formulación 50mM Sodium Borate
Alias de gen FEX, G protein-coupled receptor 49, GPR49G-protein coupled receptor HG38, GPR67, G-protein coupled receptor 49, G-protein coupled receptor 67, GRP49, HG38, leucine-rich repeat containing G protein-coupled receptor 5, leucine-rich repeat-containing G protein-coupled receptor 5, leucine-rich repeat-containing G-protein coupled receptor 5, MGC117008, orphan G protein-coupled receptor HG38
Especie del huésped Rat
Inmunógeno E. coli-derived recombinant mouse Lgr5/GPR49, Lys375-Pro547, Accession # Q9Z1P4
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Cancer, GPCR, Neuroscience, Signal Transduction, Wnt Signaling Pathway
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 8549
Especies diana Mouse
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Formulario Liquid
Isotype IgG2b
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.