missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Lgr5/GPR49 Antibody (750835), HRP, Novus Biologicals™

Código de producto. 18634394 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
18634394 0.1 mL 0.10 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 18634394 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor FAB80781H

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

Lgr5/GPR49 Monoclonal antibody specifically detects Lgr5/GPR49 in Human samples. It is validated for Flow Cytometry, CyTOF
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno Lgr5/GPR49
Aplicaciones Flow Cytometry, CyTOF
Clasificación Monoclonal
Clon 750835
Conjugado HRP
Dilución Flow Cytometry, CyTOF-ready
Formulación PBS
Alias de gen FEX, G protein-coupled receptor 49, GPR49G-protein coupled receptor HG38, GPR67, G-protein coupled receptor 49, G-protein coupled receptor 67, GRP49, HG38, leucine-rich repeat containing G protein-coupled receptor 5, leucine-rich repeat-containing G protein-coupled receptor 5, leucine-rich repeat-containing G-protein coupled receptor 5, MGC117008, orphan G protein-coupled receptor HG38
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Chinese hamster ovary cell line, CHO derived recombinant human Lgr5/GPR-49, Met1-Ile560, Accession # O75473
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Cancer, GPCR, Neuroscience, Signal Transduction, Wnt Signaling Pathway
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 8549
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4C in the dark.
Isotype IgG2b
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.