missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Lgl1 Antibody, Novus Biologicals™

Código de producto. 18447500 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
25 μL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
25 microlitros
Código de producto. Cantidad unitSize
18447500 25 μL 25 microlitros
18710944 - 0.10 ml
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 18447500

Marca: Novus Biologicals NBP18407725ul

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

Lgl1 Polyclonal specifically detects Lgl1 in Human samples. It is validated for Western Blot, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry-Paraffin.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno Lgl1
Aplicaciones Western Blot, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin)
Clasificación Polyclonal
Conjugado Unconjugated
Dilución Western Blot 0.04-0.4 ug/mL, Immunohistochemistry 1:200 - 1:500, Immunohistochemistry-Paraffin 1:200-1:500
Formulación PBS (pH 7.2) and 40% Glycerol with 0.02% Sodium Azide
N.º de referencia del gen Q15334
Alias de gen DLG4lethal giant larvae (Drosophila) homolog 1, HUGL, Hugl-1, HUGL1, Human homolog to the D-lgl gene protein, lethal giant larvae homolog 1 (Drosophila), lethal(2) giant larvae protein homolog 1, LLGL
Símbolos de los genes LLGL1
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno This antibody was developed against Recombinant Protein corresponding to amino acids:FERFSLSARNITEPLCSLDINWPRDATQASYRIRESPKLSQANGTPSILLAPQSLDGSPDPAHSMGPDTPEPPEAALSPMSIDSATSADTTLDTTGDVTVEDVKDFLGSSEESEKNLRNLAEDE
Peso molecular del antígeno 115 kDa
Método de purificación Affinity Purified
Cantidad 25 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 3996
Especificidad de la prueba Specificity of antibody verified on a Protein Array containing target protein plus 383 other non-specific proteins.
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4C short term. Aliquot and store at -20C long term. Avoid freeze-thaw cycles.
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos

For Research Use Only

Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.