missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Lgi4 Antibody, HRP, Novus Biologicals™

Código de producto. 18553600 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
:
0.1 mL; HRP
Código de producto.
18553600 0.1 mL; HRP
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 18553600

Proveedor: Novus Biologicals NBP176381H

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

Lgi4 Polyclonal antibody specifically detects Lgi4 in Human, Mouse, Rat samples. It is validated for Western Blot, ELISA
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno Lgi4
Aplicaciones Western Blot, ELISA
Clasificación Polyclonal
Conjugado HRP
Formulación PBS
Alias de gen leucine-rich glioma-inactivated gene 4, Leucine-rich glioma-inactivated protein 4, leucine-rich repeat LGI family member 4, leucine-rich repeat LGI family, member 4, LGI1-like protein 3, LGIL3
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Antibody was raised against a 17 amino acid synthetic peptide from near the carboxy terminus of human LGI4. The immunogen is located within amino acids 470 - 520 of LGI4. Amino Acid Squence: EPDKGLLEPLQELGPPA
Método de purificación Peptide affinity purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Neuroscience
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 163175
Especies diana Human, Mouse, Rat
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.