Learn More
Lgi1 Antibody (S283-7), Novus Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
174.00€ - 535.50€
Especificaciones
Antígeno Lgi1
Clon S283-7
Concentración 1 mg/mL
Dilución Western Blot 1:1000, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/ Immunofluorescence
Aplicaciones Western Blot, Immunohistochemistry, Immunofluorescence
Ver más especificaciones
Productos 2
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
18666836
Ver documentos
Novus Biologicals
NBP2-42190
0.1 mg
ONLINE EXCLUSIVE PRICE
567.00€
535.50€ / 0.10 miligramo
Ahorro 31.50€
5% Descuento
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
18638568
Ver documentos
Novus Biologicals
NBP2-42190-0.025mg
0.025 mg
174.00€
0.03 miligramo
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Descripción
Descripción
Lgi1 Monoclonal antibody specifically detects Lgi1 in Human, Mouse, Rat samples. It is validated for Western Blot, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/ Immunofluorescence
Especificaciones
Especificaciones
Lgi1
1 mg/mL
Western Blot, Immunohistochemistry, Immunofluorescence
Unconjugated
Mouse
Neuroscience
PBS (pH 7.4), 50% Glycerol
epilepsy, partial, EPITEMPIN, Epitempin-1, EPTleucine-rich glioma-inactivated protein 1, ETL1epitempin-1, IB1099, leucine-rich, glioma inactivated 1
Fusion protein amino acids 37-113 (LRRNT domain and first LRR repeat) of mouse LGI1. Rat: 100% identity (77/77 amino acids identical). Human: 98% identity (76/77 amino acids identical). ∽50% identity with LGI2, LGI3 and LGI4.
Primary
Store at 4°C short term. Aliquot and store at -20°C long term. Avoid freeze-thaw cycles.
S283-7
Western Blot 1:1000, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/ Immunofluorescence
Monoclonal
Purified
RUO
Human, Mouse, Rat
Q9JIA1.1
9211
IgG2a
Protein G purified