Learn More
Lgi1 Antibody (S283-7), Novus Biologicals™
Código de producto. 18638568 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.025 mg
0.1 mg
Tamaño de la unidad:
0.03 miligramo
0.10 miligramo
18638568 0.025 mg 0.03 miligramo
18666836 0.1 mg 0.10 miligramo
2 options
Código de producto. 18638568
Marca: Novus Biologicals NBP2421900.025mg
Mouse Monoclonal Antibody
Lgi1 Monoclonal antibody specifically detects Lgi1 in Human, Mouse, Rat samples. It is validated for Western Blot, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/ Immunofluorescence
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Antígeno Lgi1
Aplicaciones Western Blot, Immunohistochemistry, Immunofluorescence
Clasificación Monoclonal
Clon S283-7
Concentración 1 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Dilución Western Blot 1:1000, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/ Immunofluorescence
Formulación PBS (pH 7.4), 50% Glycerol
N.º de referencia del gen Q9JIA1.1
Alias de gen epilepsy, partial, EPITEMPIN, Epitempin-1, EPTleucine-rich glioma-inactivated protein 1, ETL1epitempin-1, IB1099, leucine-rich, glioma inactivated 1
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Fusion protein amino acids 37-113 (LRRNT domain and first LRR repeat) of mouse LGI1. Rat: 100% identity (77/77 amino acids identical). Human: 98% identity (76/77 amino acids identical). ∽50% identity with LGI2, LGI3 and LGI4.
Método de purificación Protein G purified
Cantidad 0.025 mg
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Neuroscience
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 9211
Especies diana Human, Mouse, Rat
Contenido y almacenamiento Store at 4°C short term. Aliquot and store at -20°C long term. Avoid freeze-thaw cycles.
Formulario Purified
Isotype IgG2a