missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Lgi1 Antibody (S283-7), DyLight 350, Novus Biologicals™

Código de producto. 18128908 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
Código de producto. Cantidad unitSize
18128908 0.1 mL 0.10 ml
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 18128908

Marca: Novus Biologicals NBP242190UV

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

Lgi1 Monoclonal specifically detects Lgi1 in Human, Mouse, Rat samples. It is validated for Western Blot, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno Lgi1
Aplicaciones Western Blot, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry, Immunofluorescence
Clasificación Monoclonal
Clon S283-7
Conjugado DyLight 350
Dilución Western Blot, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence
Formulación 50mM Sodium Borate with 0.05% Sodium Azide
Alias de gen epilepsy, partial, EPITEMPIN, Epitempin-1, EPTleucine-rich glioma-inactivated protein 1, ETL1epitempin-1, IB1099, leucine-rich, glioma inactivated 1
Símbolos de los genes LGI1
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Fusion protein amino acids 37-113 (LRRNT domain and first LRR repeat) of mouse LGI1. Rat: 100% identity (77/77 amino acids identical). Human: 98% identity (76/77 amino acids identical). ∼50% identity with LGI2, LGI3 and LGI4.
Método de purificación Protein G purified
Cantidad 0.1 mL
Disciplina de investigación Neuroscience
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 9211
Especificidad de la prueba approx 50% identity with LGI2, LGI3 and LGI4.Detects approx 60kDa.
Especies diana Human, Mouse, Rat
Contenido y almacenamiento Store at 4C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG2a
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.