missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Lgi1 Antibody, Novus Biologicals™

Código de producto. 18288300 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μL
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
Código de producto. Cantidad unitSize
18288300 100 μL 100 microlitros
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 18288300

Marca: Novus Biologicals NBP133087

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

Lgi1 Polyclonal specifically detects Lgi1 in Human, Rat samples. It is validated for Western Blot, Immunocytochemistry/Immunofluorescence.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno Lgi1
Aplicaciones Western Blot
Clasificación Polyclonal
Concentración 1.0mg/mL
Conjugado Unconjugated
Dilución Western Blot 1:500-1:10000, Immunocytochemistry/Immunofluorescence 1:100-1:1000
Formulación 0.1M Tris (pH 7.0), 0.1M Glycine and 10% Glycerol with 0.01% Thimerosal
Alias de gen epilepsy, partial, EPITEMPIN, Epitempin-1, EPTleucine-rich glioma-inactivated protein 1, ETL1epitempin-1, IB1099, leucine-rich, glioma inactivated 1
Símbolos de los genes LGI1
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Recombinant protein encompassing a sequence within the center region of human LGI1. The exact sequence is proprietary.
Peso molecular del antígeno 64 kDa
Método de purificación Affinity Purified
Cantidad 100 μL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Neuroscience
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 9211
Especificidad de la prueba Tested in human. Not yet tested in any other species.
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Aliquot and store at -20C or -80C. Avoid freeze-thaw cycles.
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos

For Research Use Only

Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.