Learn More
Lgi1 Antibody - BSA Free, Novus Biologicals™
Código de producto. 18502824 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.025 mg
Tamaño de la unidad:
25 microgramos
18502824 0.025 mg 25 microgramos
1 options
Código de producto. 18502824 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP1763790.025mg
Rabbit Polyclonal Antibody
Lgi1 Polyclonal specifically detects Lgi1 in Human, Mouse, Rat samples. It is validated for Western Blot, ELISA.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Antígeno Lgi1
Aplicaciones Western Blot
Clasificación Polyclonal
Concentración 1 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Dilución Western Blot 1 μg/mL, ELISA 1:100-1:2000
Formulación PBS with 0.02% Sodium Azide
N.º de referencia del gen AAQ89244
Alias de gen epilepsy, partial, EPITEMPIN, Epitempin-1, EPTleucine-rich glioma-inactivated protein 1, ETL1epitempin-1, IB1099, leucine-rich, glioma inactivated 1
Símbolos de los genes LGI1
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Antibody was raised against a 13 amino acid synthetic peptide from near the amino terminus of human LGI1. The immunogen is located within the first 50 amino acids of LGI1. Amino Acid Squence: LLLTEGKKPAKPK
Método de purificación Affinity Purified
Cantidad 0.025 mg
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Neuroscience
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 9211
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C short term. Aliquot and store at -20°C long term. Avoid freeze/thaw cycles.
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
For Research Use Only