Learn More
Abnova™ LGALS3 (Human) Recombinant Protein
Descripción
- Sequence: MADNFSLHDALSGSGNPNPQGWPGAWGNQPAGAGGYPGASYPGAYPGQAPPGAYPGQAPPGAYPGAPGAYPGAPAPGVYPGPPSGPGAYPSSGQPSATGAYPATGPYGAPAGPLIVPYNLPLPGGVVPRMLITILGTVKPNANRIALDFQRGNDVAFHFNPRFNENNRRVIVCNTKLDNNWGREERQSVFPFESGKPFKIQVLVEPDHFKVAVNDAHLLQYNHRVKKLNEISKLGISGDIDLTSASYTMI
Especificaciones
Especificaciones
| Número de acceso | AAH01120 |
| ID de gen (Entrez) | 3958 |
| Nombre | lectin, galactoside-binding, soluble, 3 |
| Método de preparación | Wheat germ expression system |
| Pruebas de control de calidad | 125% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue |
| Cantidad | 10 μg |
| Requisitos de almacenamiento | Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing. |
| Alias de gen | CBP35, GAL3, GALBP, GALIG, LGALS2, MAC2 |
| Símbolo de gen | LGALS3 |
| Especie | Wheat Germ (in vitro) |
| Mostrar más |