missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Lewis Y Antibody (MB 311), Janelia Fluor™ 549, Novus Biologicals™

Código de producto. 30116774 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
Código de producto. Cantidad unitSize
30116774 0.1 mL 0.10 ml
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 30116774

Marca: Novus Biologicals NBP328040JF549

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Human Monoclonal Antibody

Lewis Y Monoclonal antibody specifically detects Lewis Y in Human samples. It is validated for Flow Cytometry,ELISA,Functional Assay
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno Lewis Y
Aplicaciones Flow Cytometry, ELISA, Functional Assay
Clasificación Monoclonal
Clon MB 311
Conjugado Janelia Fluor 549
Formulación 50mM Sodium Borate
Alias de gen IPCA-2, IPCA6, IPCA-6, IPCA-8, PCANAP2, PCANAP6, PCANAP8, Prostate cancer-associated protein 6, PRST, Solute carrier family 45 member 3
Especie del huésped Human
Inmunógeno Lewis Y
Método de purificación Protein A purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG1
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.