missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Lewis Y Antibody (LWY/9243R), Novus Biologicals™

Código de producto. 18623755 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
20 μg
Tamaño de la unidad:
100 microgramos
20 microgramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
18623755 100 μg 100 microgramos
18621365 20 μg 20 microgramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 18623755 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP323755100ug

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Monoclonal Antibody

Lewis Y Monoclonal antibody specifically detects Lewis Y in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry (Paraffin)
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno Lewis Y
Aplicaciones Immunohistochemistry (Paraffin)
Clasificación Monoclonal
Clon LWY/9243R
Concentración 0.2 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Dilución Immunohistochemistry-Paraffin : 1-2 μg/mL
Formulación 10 mM PBS with 0.05% BSA
Alias de gen IPCA-2, IPCA6, IPCA-6, IPCA-8, PCANAP2, PCANAP6, PCANAP8, Prostate cancer-associated protein 6, PRST, Solute carrier family 45 member 3
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno H3396 cultured line established from a metastasis of a human breast adenocarcinoma.
Método de purificación Protein A or G purified
Cantidad 100 μg
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C.
Formulario Purified
Isotype IgG κ
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.