Learn More
Lewis Y Antibody (LWY/9243R), Novus Biologicals™
Código de producto. 18621365 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
20 μg
Tamaño de la unidad:
100 microgramos
20 microgramos
18621365 20 μg 20 microgramos
18623755 100 μg 100 microgramos
2 options
Código de producto. 18621365
Marca: Novus Biologicals NBP32375520ug
Rabbit Monoclonal Antibody
Lewis Y Monoclonal antibody specifically detects Lewis Y in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry (Paraffin)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Antígeno Lewis Y
Aplicaciones Immunohistochemistry (Paraffin)
Clasificación Monoclonal
Clon LWY/9243R
Concentración 0.2 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Dilución Immunohistochemistry-Paraffin : 1-2 μg/mL
Formulación 10 mM PBS with 0.05% BSA
Alias de gen IPCA-2, IPCA6, IPCA-6, IPCA-8, PCANAP2, PCANAP6, PCANAP8, Prostate cancer-associated protein 6, PRST, Solute carrier family 45 member 3
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno H3396 cultured line established from a metastasis of a human breast adenocarcinoma.
Método de purificación Protein A or G purified
Cantidad 20 μg
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C.
Formulario Purified
Isotype IgG κ