Learn More
Lewis Y Antibody (H18A) - Azide and BSA Free, Novus Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
250.00€ - 642.60€
Especificaciones
Antígeno Lewis Y
Clon H18A
Concentración 1 mg/mL
Aplicaciones ELISA, Immunohistochemistry, Immunofluorescence
Clasificación Monoclonal
Ver más especificaciones
Productos 2
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
18633529
Ver documentos
Novus Biologicals
NBP3-09007-0.025mg
0.025 mg
250.00€
25 microgramos
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
18620047
Ver documentos
Novus Biologicals
NBP3-09007-0.2mg
0.2 mg
ONLINE EXCLUSIVE PRICE
680.00€
642.60€ / 0.20 miligramo
Ahorro 37.40€
5% Descuento
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Descripción
Descripción
Lewis Y Monoclonal antibody specifically detects Lewis Y in Human samples. It is validated for ELISA, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/ Immunofluorescence
Especificaciones
Especificaciones
Lewis Y
1 mg/mL
Monoclonal
Purified
RUO
Human
IPCA-2, IPCA6, IPCA-6, IPCA-8, PCANAP2, PCANAP6, PCANAP8, Prostate cancer-associated protein 6, PRST, Solute carrier family 45 member 3
IgG1 κ
Protein A purified
H18A
ELISA, Immunohistochemistry, Immunofluorescence
Unconjugated
Mouse
Cancer, Tumor Biomarkers
PBS
Lewis Y.
Primary
Store at 4°C short term. Aliquot and store at -20°C long term. Avoid freeze-thaw cycles.