Learn More
Lewis Y Antibody (H18A) - Azide and BSA Free, Novus Biologicals™
Código de producto. 18620047 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.025 mg
0.2 mg
Tamaño de la unidad:
0.20 miligramo
25 microgramos
18620047 0.2 mg 0.20 miligramo
18633529 0.025 mg 25 microgramos
2 options
Código de producto. 18620047
Marca: Novus Biologicals NBP3090070.2mg
Mouse Monoclonal Antibody
Lewis Y Monoclonal antibody specifically detects Lewis Y in Human samples. It is validated for ELISA, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/ Immunofluorescence
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Antígeno Lewis Y
Aplicaciones ELISA, Immunohistochemistry, Immunofluorescence
Clasificación Monoclonal
Clon H18A
Concentración 1 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS
Alias de gen IPCA-2, IPCA6, IPCA-6, IPCA-8, PCANAP2, PCANAP6, PCANAP8, Prostate cancer-associated protein 6, PRST, Solute carrier family 45 member 3
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Lewis Y.
Método de purificación Protein A purified
Cantidad 0.2 mg
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Cancer, Tumor Biomarkers
Primario o secundario Primary
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C short term. Aliquot and store at -20°C long term. Avoid freeze-thaw cycles.
Formulario Purified
Isotype IgG1 κ