missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Lewis Y Antibody (BR96), Alexa Fluor™ 647, Novus Biologicals™

Código de producto. 18048434 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
18048434 0.1 mL 0.10 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 18048434 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP281077AF647

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Monoclonal Antibody

Lewis Y Monoclonal specifically detects Lewis Y in Human samples. It is validated for ELISA, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno Lewis Y
Aplicaciones ELISA, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry, Immunofluorescence
Clasificación Monoclonal
Clon BR96
Conjugado Alexa Fluor 647
Dilución ELISA, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence
Formulación 50mM Sodium Borate
Alias de gen IPCA-2, IPCA6, IPCA-6, IPCA-8, PCANAP2, PCANAP6, PCANAP8, Prostate cancer-associated protein 6, PRST, Solute carrier family 45 member 3
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno H3396 cultured line established from a metastasis of a human breast adenocarcinoma.
Método de purificación Protein A purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
Especificidad de la prueba The antibody binds Lewis Y with a Ka of 0.1 uM.
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG κ
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.