missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Lewis A Blood Group Antigen Antibody (SPM522), Alexa Fluor™ 700, Novus Biologicals™

Código de producto. 18547596 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
Código de producto. Cantidad unitSize
18547596 0.1 mL 0.10 ml
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 18547596

Marca: Novus Biologicals NBP311431AF700

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

Lewis A Blood Group Antigen Monoclonal antibody specifically detects Lewis A Blood Group Antigen in Human, Mouse samples. It is validated for Flow Cytometry, Immunohistochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin)
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno Lewis A Blood Group Antigen
Aplicaciones Flow Cytometry, Immunohistochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin)
Clasificación Monoclonal
Clon SPM522
Conjugado Alexa Fluor 700
Dilución Flow Cytometry, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Immunohistochemistry-Paraffin
Formulación 50mM Sodium Borate
Alias de gen A transferase, A3GALNT, A3GALT1, ABO, B transferase, EC=2.4.1.37, EC=2.4.1.40, Fucosylglycoprotein 3-alpha-galactosyltransferase, Fucosylglycoprotein alpha-N-acetylgalactosaminyltransferase, Fucosylglycoprotein alpha-N-acetylgalactosaminyltransferase soluble form, Glycoprotein-fucosylgalactoside alpha-galactosyltransferase, Glycoprotein-fucosylgalactoside alpha-N-acetylgalactosaminyltransferase, GTB, Histo-blood group A transferase, Histo-blood group ABO system transferase, Histo-blood group B transferase, NAGAT
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Mucins isolated from ovarian cyst fluid
Método de purificación Protein A or G purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 28
Especies diana Human, Mouse
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG1 κ
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.