missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Lewis A Blood Group Antigen Antibody (7LE), HRP, Novus Biologicals™

Código de producto. 18542200 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
18542200 0.1 mL 0.10 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 18542200 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NB500525H

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

Lewis A Blood Group Antigen Monoclonal antibody specifically detects Lewis A Blood Group Antigen in Human samples. It is validated for Western Blot, ELISA, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin)
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno Lewis A Blood Group Antigen
Aplicaciones Western Blot, ELISA, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin)
Clasificación Monoclonal
Clon 7LE
Conjugado HRP
Formulación PBS
Alias de gen A transferase, A3GALNT, A3GALT1, ABO, B transferase, EC=2.4.1.37, EC=2.4.1.40, Fucosylglycoprotein 3-alpha-galactosyltransferase, Fucosylglycoprotein alpha-N-acetylgalactosaminyltransferase, Fucosylglycoprotein alpha-N-acetylgalactosaminyltransferase soluble form, Glycoprotein-fucosylgalactoside alpha-galactosyltransferase, Glycoprotein-fucosylgalactoside alpha-N-acetylgalactosaminyltransferase, GTB, Histo-blood group A transferase, Histo-blood group ABO system transferase, Histo-blood group B transferase, NAGAT
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Mucin isolated by size-exclusion chromatography from an ovarian cyst fluid (pure endocervical type according to the Fenoglio's classification).
Método de purificación Protein A purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 28
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG1
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.