Learn More
Leukotriene B4 R1 Antibody (202/7B1), Allophycocyanin/Cy7, Novus Biologicals™
Código de producto. 18074796 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
18074796 0.1 mL 0.10 ml
1 options
Código de producto. 18074796 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NB10064831APCCY7
Mouse Monoclonal Antibody
Leukotriene B4 R1 Monoclonal specifically detects Leukotriene B4 R1 in Human samples. It is validated for Flow Cytometry.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Antígeno Leukotriene B4 R1
Aplicaciones Flow Cytometry
Clasificación Monoclonal
Clon 202/7B1
Conjugado APC-Cyanine7
Dilución Flow Cytometry
Formulación PBS with 0.05% Sodium Azide
Alias de gen chemokine receptor-like 1, CMKRL1, leukotriene B4 receptor, LTBR1, P2Y purinoceptor 7, purinergic receptor P2Y, G-protein coupled, 7
Símbolos de los genes LTB4R
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno HeLa cell transfectants expressing human BLTR.
Método de purificación Protein G purified
Cantidad 0.1 mL
Disciplina de investigación GPCR, Immunology, Innate Immunity, Signal Transduction
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 1241.0
Especificidad de la prueba NB100-64831 recognizes the human BLTR molecule, the leukotriene B4 receptor. BLTR is expressed by peripheral blood granulocytes and is important in the pro-inflammatory response.
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark. Do not freeze.
Isotype IgG2a