missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

LETM2 Antibody, Allophycocyanin, Novus Biologicals™

Código de producto. 18654742 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
Código de producto. Cantidad unitSize
18654742 0.1 mL 0.10 ml
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 18654742

Marca: Novus Biologicals NBP297437APC

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

LETM2 Polyclonal antibody specifically detects LETM2 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry (Paraffin)
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno LETM2
Aplicaciones Immunohistochemistry (Paraffin)
Clasificación Polyclonal
Conjugado APC
Dilución Immunohistochemistry-Paraffin
Formulación PBS
Alias de gen FLJ25409, LETM1 and EF-hand domain-containing protein 2, LETM1 domain-containing protein LETM2, mitochondrial, leucine zipper-EF-hand containing transmembrane protein 1-like protein, leucine zipper-EF-hand containing transmembrane protein 2, Leucine zipper-EF-hand-containing transmembrane protein 1-like
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Produced in rabbits immunized with E. coli-derived Human LETM2 fragment.
Método de purificación Antigen and protein A Affinity-purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Endocrinology
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 137994
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.