missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Leptin R Antibody (55305), DyLight 755, Novus Biologicals™

Código de producto. 18068615 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.5 mL
Tamaño de la unidad:
0.50 ml
Código de producto. Cantidad unitSize
18068615 0.5 mL 0.50 ml
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 18068615

Marca: Novus Biologicals FAB497Z

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rat Monoclonal Antibody

Leptin R Monoclonal antibody specifically detects Leptin R in Mouse samples. It is validated for Flow Cytometry, ELISA (Matched Antibody Pair)
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno Leptin R
Aplicaciones Flow Cytometry, ELISA
Clasificación Monoclonal
Clon 55305
Conjugado DyLight 755
Formulación 50mM Sodium Borate
Alias de gen CD295 antigen, DB, DKFZp686B1731, huB219, LEP-R, leptin receptor, OB receptor, OB-R, OBRCD295
Especie del huésped Rat
Inmunógeno Mouse myeloma cell line NS0-derived recombinant mouse Leptin R, Leu21-Leu840 (predicted), Accession # P48356
Método de purificación Protein A or G purified from hybridoma culture supernatant
Cantidad 0.5 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Signal Transduction
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 3953
Especies diana Mouse
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG2a
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.