missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Leptin R Antibody (52263), Allophycocyanin/Cy7, Novus Biologicals™

Código de producto. 30028672 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
Código de producto. Cantidad unitSize
30028672 0.1 mL 0.10 ml
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 30028672

Marca: Novus Biologicals FAB867APCCY7

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

Leptin R Monoclonal antibody specifically detects Leptin R in Human samples. It is validated for Flow Cytometry
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno Leptin R
Aplicaciones Flow Cytometry
Clasificación Monoclonal
Clon 52263
Conjugado APC-Cyanine7
Dilución Flow Cytometry
Formulación PBS
Alias de gen CD295 antigen, DB, DKFZp686B1731, huB219, LEP-R, leptin receptor, OB receptor, OB-R, OBRCD295
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Mouse myeloma cell line NS0-derived recombinant human Leptin R, Phe22-Asp839 (predicted), Accession # P48357
Método de purificación Protein A or G purified from ascites
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Signal Transduction
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 3953
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4C in the dark. Do not freeze.
Formulario Purified
Isotype IgG2b
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.