missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

LEPREL1 Antibody, FITC, Novus Biologicals™

Código de producto. 18620617 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
Código de producto. Cantidad unitSize
18620617 0.1 mL 0.10 ml
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 18620617

Marca: Novus Biologicals NBP306245F

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

LEPREL1 Polyclonal antibody specifically detects LEPREL1 in Human samples. It is validated for Western Blot
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno LEPREL1
Aplicaciones Western Blot
Clasificación Polyclonal
Conjugado FITC
Dilución Western Blot
Formulación PBS
Alias de gen FLJ10718, leprecan-like 1, leprecan-like protein 1, MCVD, myxoid liposarcoma associated protein 4, myxoid liposarcoma-associated protein 4, P3H2, prolyl 3-hydroxylase 2, prolyl 3-hydroxylase 3
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Produced in rabbits immunized with E. coli-derived Human LEPREL1 fragment.
Método de purificación Antigen and protein A Affinity-purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Cell Biology, Cytoskeleton Markers, Neuroscience, Signal Transduction
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 55214
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.