missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

LEO1 Antibody, Novus Biologicals™

Código de producto. 18271394 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μL
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
18271394 100 μL 100 microlitros
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 18271394 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NB600276

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody has been used in 2 publications

LEO1 Polyclonal specifically detects LEO1 in Human, Mouse samples. It is validated for Western Blot, Immunohistochemistry, Immunoprecipitation, Immunohistochemistry-Paraffin.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno LEO1
Aplicaciones Western Blot, Immunoprecipitation, Immunohistochemistry (Paraffin)
Clasificación Polyclonal
Concentración 1.0 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Dilución Western Blot 1:1000-1:5000, Immunohistochemistry, Immunoprecipitation 2-8 ug/mg lysate, Immunohistochemistry-Paraffin 1:1000-1:5000
Formulación Tris-Citrate/Phosphate (pH 7.0 - 8.0) with 0.09% Sodium Azide
N.º de referencia del gen Q8WVC0
Alias de gen Leo1, Paf1/RNA polymerase II complex component, homolog (S. cerevisiae), RDLReplicative senescence down-regulated leo1-like protein, RNA polymerase-associated protein LEO1
Símbolos de los genes LEO1
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno A synthetic peptide which maps to a region between residues 550 and 600 of human senescence downregulated leo1-like using the numbering given in TrEMBL entry Q8WVC0 (GeneID 123169).
Método de purificación Affinity Purified
Cantidad 100 μL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Transcription Factors and Regulators
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 123169
Especificidad de la prueba Based on 100% sequence identity, this antibody is predicted to react with Panda, Orangutan, Rhesus Monkey, Gorilla, Chimpanzee, Whitetufted-ear marmoset, Naked mole rat, African elephant, and Little brown bat.
Especies diana Human, Mouse
Contenido y almacenamiento Store at 4C. Do not freeze.
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos

For Research Use Only

Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.