Learn More
3M™ Protector de lente extraíble 7992
Description
- Protector de lente transparente extraíble 3M™para las máscaras faciales completas 7907S o 7900PF
- La fijación autoadhesiva permite una fácil aplicación y extracción
- Protege el visor de contaminantes y arañazos
- Para su uso con respiradores de aire eléctricos 3M Jupiter™ 7900PF
- Rápidos y fáciles de ajustar
- Aumente la vida útil efectiva de su equipo
Specifications
Specifications
| Certificaciones/conformidad | Con aprobación CE |
| Color | Transparente |
| Tipo de producto | Protector de lente de repuesto |