missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

LENG1 Antibody, CoraFluor™ 1, Novus Biologicals™

Código de producto. 30152775 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
30152775 0.1 mL 0.10 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 30152775 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP241356CL1

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

LENG1 Polyclonal antibody specifically detects LENG1 in Human samples. It is validated for Immunoprecipitation,Western Blot (Negative)
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno LENG1
Aplicaciones Immunoprecipitation, Western Blot (Negative)
Clasificación Polyclonal
Conjugado CoraFluor 1
Formulación PBS
Alias de gen leukocyte receptor cluster (LRC) member 1, leukocyte receptor cluster member 1
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno The epitope is recognized to a region between residue 200 to 250 of human Leukocyte Receptor Cluster (Lrc) Member 1.
Método de purificación Immunogen affinity purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 79165
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark. Do not freeze.
Formulario Purified
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.