Descripción
LEMD2 Polyclonal specifically detects LEMD2 in Human, Mouse samples. It is validated for Western Blot, ELISA, Immunocytochemistry/Immunofluorescence.
Especificaciones
Especificaciones
| Antígeno | LEMD2 |
| Aplicaciones | Western Blot, ELISA, Immunofluorescence |
| Clasificación | Polyclonal |
| Concentración | 1 mg/mL |
| Conjugado | Unconjugated |
| Dilución | Western Blot 1-2 μg/mL, ELISA, Immunocytochemistry/Immunofluorescence 2.5 μg/mL |
| Formulación | PBS |
| Alias de gen | LEM domain containing 2 |
| Símbolos de los genes | LEMD2 |
| Especie del huésped | Rabbit |
| Mostrar más |