missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Legionella Antibody (LP46), DyLight 594, Novus Biologicals™

Código de producto. 18794761 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
Código de producto. Cantidad unitSize
18794761 0.1 mL 0.10 ml
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 18794761

Marca: Novus Biologicals NB10064479DL594

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

Legionella Monoclonal antibody specifically detects Legionella in Bacteria samples. It is validated for Immunocytochemistry/ Immunofluorescence
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno Legionella
Aplicaciones Immunocytochemistry/Immunofluorescence
Clasificación Monoclonal
Clon LP46
Conjugado DyLight 594
Formulación 50mM Sodium Borate
Alias de gen L. pneumophila, Legionellosis
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Native
Método de purificación Protein A purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
Especies diana Bacteria
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG3
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.