Learn More
Lefty-1 Antibody, Novus Biologicals™
Código de producto. 18150562 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
18150562 0.1 mL 0.10 ml
1 options
Código de producto. 18150562 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP219345
Rabbit Polyclonal Antibody
Lefty-1 Polyclonal specifically detects Lefty-1 in Human samples. It is validated for Western Blot.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Antígeno Lefty-B
Aplicaciones Western Blot
Clasificación Polyclonal
Concentración 1mg/mL
Conjugado Unconjugated
Dilución Western Blot 1:500-1:3000
Formulación 0.1M Tris (pH 7.0), 0.1M Glycine and 20% Glycerol with 0.01% Thimerosal
N.º de referencia del gen O75610
Alias de gen LEFTBProtein lefty-B, left-right determination factor 1, Left-right determination factor B, left-right determination, factor B, LEFTYBProtein lefty-1
Símbolos de los genes LEFTY1
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Recombinant protein encompassing a sequence within the center region of human Lefty1. The exact sequence is proprietary.
Peso molecular del antígeno 41 kDa
Método de purificación Affinity Purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Cytokine Research
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 10637
Especificidad de la prueba Human. Species reactivity based on sequence identity: mouse (86%), Rat (86%).
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Aliquot and store at -20C or -80C. Avoid freeze-thaw cycles.
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
For Research Use Only