missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

LEF1 Antibody (S02-3A4), Novus Biologicals™

Código de producto. p-200071657 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
50 μg
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
50 microlitros
Código de producto. Cantidad unitSize
18616933 100 μg 100 microlitros
18605323 50 μg 50 microlitros
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 18616933

Marca: Novus Biologicals NBP319675100ul

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Monoclonal Antibody

LEF1 Monoclonal antibody specifically detects LEF1 in Human samples. It is validated for Western Blot
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno LEF1
Aplicaciones Western Blot
Clasificación Monoclonal
Clon S02-3A4
Concentración 0.3 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación 50mM Tris-Glycine(pH 7.4), 0.15M NaCl, 40% Glycerol, 0.05% BSA
Alias de gen DKFZp586H0919, FLJ46390, LEF-1, lymphoid enhancer-binding factor 1, T cell-specific transcription factor 1-alpha, TCF1-alpha, TCF1ALPHA
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno A synthetic peptide of human LEF1 (Uniprot # Q9UJU2)
Método de purificación Affinity purified
Cantidad 100 μg
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación DNA Repair, DNA replication Transcription Translation and Splicing, Signal Transduction, Transcription Factors and Regulators, Wnt Signaling Pathway
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 51176
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C short term. Store at -20°C long term. Avoid freeze-thaw cycles.
Formulario Purified
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.