Learn More
LEF1 Antibody (S02-3A4), Novus Biologicals™
Código de producto. 18616933 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
50 μg
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
50 microlitros
18616933 100 μg 100 microlitros
18605323 50 μg 50 microlitros
2 options
Código de producto. 18616933
Marca: Novus Biologicals NBP319675100ul
Rabbit Monoclonal Antibody
LEF1 Monoclonal antibody specifically detects LEF1 in Human samples. It is validated for Western Blot
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Antígeno LEF1
Aplicaciones Western Blot
Clasificación Monoclonal
Clon S02-3A4
Concentración 0.3 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación 50mM Tris-Glycine(pH 7.4), 0.15M NaCl, 40% Glycerol, 0.05% BSA
Alias de gen DKFZp586H0919, FLJ46390, LEF-1, lymphoid enhancer-binding factor 1, T cell-specific transcription factor 1-alpha, TCF1-alpha, TCF1ALPHA
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno A synthetic peptide of human LEF1 (Uniprot # Q9UJU2)
Método de purificación Affinity purified
Cantidad 100 μg
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación DNA Repair, DNA replication Transcription Translation and Splicing, Signal Transduction, Transcription Factors and Regulators, Wnt Signaling Pathway
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 51176
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C short term. Store at -20°C long term. Avoid freeze-thaw cycles.
Formulario Purified
Isotype IgG
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.