missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

LEF1 Antibody (LEF1/422R), DyLight 488, Novus Biologicals™

Código de producto. 18586911 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
Código de producto. Cantidad unitSize
18586911 100 μg 100 microlitros
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 18586911

Marca: Novus Biologicals NBP308519G

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Monoclonal Antibody

LEF1 Monoclonal antibody specifically detects LEF1 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry (Paraffin)
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno LEF1
Aplicaciones Immunohistochemistry (Paraffin)
Clasificación Monoclonal
Clon LEF1/422R
Conjugado DyLight 488
Formulación 50mM Sodium Borate
Alias de gen DKFZp586H0919, FLJ46390, LEF-1, lymphoid enhancer-binding factor 1, T cell-specific transcription factor 1-alpha, TCF1-alpha, TCF1ALPHA
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Recombinant fragment (around aa100-200) of human LEF1 protein (exact sequence is proprietary) (Uniprot: Q9UJU2)
Método de purificación Protein A or G purified
Cantidad 100 μg
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación DNA Repair, DNA replication Transcription Translation and Splicing, Signal Transduction, Transcription Factors and Regulators, Wnt Signaling Pathway
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 51176
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.