Learn More
Motic™ Microscopio inalámbrico LED
Click to view available options
Estilo de cabeza:
Binocular
Monocular
Tamaño de la unidad:
cada uno
Descripción
- Cabezal monocular o binocular inclinado 45° para una visualización cómoda mientras está sentado, gira 360°
- Ocular de campo ancho WF10X/18 mm con puntero incorporado
- Revólver cuádruple de montaje inverso, con topes de clic positivos para cambios de aumento precisos
- Objetivos acromáticos EA parfocales y parcéntricos 4X/0,10, 10X/0,25 y 40X/0,65-Spring
- Sistema de enfoque grueso y fino independiente con tope de límite superior para evitar daños en los portaobjetos y los objetivos
- El ajuste de la tensión de enfoque evita la desviación de la platina
- Platina grande mecánica de 133 × 136 mm con controles coaxiales de posición baja
- Montado en espiral 1,25 N.A. Condensador Abbe con diafragma iris
- Iluminación LED recargable con ajuste de intensidad
Especificaciones
Especificaciones
| Incluye | Tapa antipolvo, cargador y baterías |
| Tensión | 100/240 V (CE) |
| Tipo de eje | Movimiento del eje Z: 11 mm |
| Potencia de aumento | 4X, 10X, 40XS |
| Tipos de objetivos | EA acromático, DIN |
| Campo de visión | 18 mm |
| Para utilizar con (equipo) | Para microscopía académica avanzada, series 18 y 28 de Motic, microscopio ClassView 1000 |
| Pieza nasal | Portaobjetivos cuádruple invertido giratorio cuádruple invertido con paradas de clic |
| Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) | 215 x 180 x 385 mm |
| Dimensiones (L x An) | Platina: 133 x 136 mm |
| Mostrar más |