missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

LDLR Antibody (032), Alexa Fluor™ 350, Novus Biologicals™

Código de producto. 18234978 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
Código de producto. Cantidad unitSize
18234978 0.1 mL 0.10 ml
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 18234978

Marca: Novus Biologicals NBP290523AF350

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Monoclonal Antibody

LDLR Monoclonal specifically detects LDLR in Mouse samples. It is validated for Flow Cytometry, ELISA, Immunocytochemistry/Immunofluorescence.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno LDLR
Aplicaciones Flow Cytometry, ELISA, Immunofluorescence
Clasificación Monoclonal
Clon 32
Conjugado Alexa Fluor 350
Dilución Flow Cytometry, ELISA, Immunocytochemistry/Immunofluorescence
Formulación 50mM Sodium Borate
Alias de gen FH, FHC, LDL receptor, LDLCQ2, low density lipoprotein receptor, low-density lipoprotein receptor, low-density lipoprotein receptor class A domain-containing protein 3
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno This antibody was obtained from a rabbit immunized with purified, recombinant Mouse LDLR (Met 1-Arg 790; NP_034830.2).
Método de purificación Protein A purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Cancer, Cholesterol Metabolism, Lipid and Metabolism, Signal Transduction
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 3949
Especificidad de la prueba No cross-reactivity in ELISA with: Human LDLR/ LDL Receptor
Especies diana Mouse
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.