missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

LCMT1 Antibody (OTI2C9), Alexa Fluor™ 488, Novus Biologicals™

Código de producto. 18159322 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
Código de producto. Cantidad unitSize
18159322 0.1 mL 0.10 ml
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 18159322

Proveedor: Novus Biologicals NBP271927AF488

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

LCMT1 Monoclonal specifically detects LCMT1 in Human, Mouse, Rat, Primate, Monkey samples. It is validated for Western Blot, Immunohistochemistry.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno LCMT1
Aplicaciones Western Blot, Immunohistochemistry
Clasificación Monoclonal
Clon OTI2C9
Conjugado Alexa Fluor 488
Dilución Western Blot, Immunohistochemistry
Formulación 50mM Sodium Borate with 0.05% Sodium Azide
Alias de gen CGI-68, EC 2.1.1.-, LCMT, leucine carboxyl methyltransferase 1, PPMT1, protein phosphatase methyltransferase 1, Protein-leucine O-methyltransferase
Símbolos de los genes LCMT1
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Full length recombinant protein of human LCMT1 (NP_057393) produced in HEK293T cells.
Método de purificación Affinity Purified
Cantidad 0.1 mL
Disciplina de investigación Cancer
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 51451.0
Especies diana Human, Mouse, Rat, Primate, Monkey
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Isotype IgG1
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.