Learn More
Hach Lange™ Tests en cubetas para proteína tirosina quinasa específica de leucocitos (LCK)
Código de producto. 10614915
Change view
Click to view available options
temp:
De 1 a 70, de 70 a 1000 mg/l de Cl
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. temp unitSize
10614915 De 1 a 70, de 70 a 1000 mg/l de Cl cada uno
1 options
Normativa: Este producto contiene un precursor de explosivos de acuerdo con el Reglamento (CE) No 1148/2019, todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.
Código de producto. 10614915
Marca: Hach Lange™ LCK311
Regulatory: This product contains an explosive precursor according to Regulation (EC) No 1148/2019, all customers must complete a declaration before delivery.
Reactivos predosificados para ofrecer máxima seguridad. Evaluación fotométrica y fácil de usar, envasada en una caja completamente equipada. Respetuoso con el medio ambiente debido a una menor cantidad de productos químicos.
  • Test de cubetas para cloruro 1-70 mg/l / 70-1000 mg/l de Cl
  • Para su uso con instrumentos DR3900, DR6000, DR1900, DR2800, DR3800, DR5000
  • Vida útil de 12 meses a partir de la fecha de producción
  • 2 intervalos de medición con 1 prueba
  • Valores de medición precisos y fiables
  • Dosificación de reactivos cómoda y sin errores
  • Etiqueta de código de barras para el reconocimiento automático en el fotómetro
  • Diferenciación entre pruebas y rangos de medición mediante codificación por color
Specifications
Para utilizar con (aplicación) Test en cubetas para cloruro
Para utilizar con (equipo) Pruebas fotométricas
Especificaciones de parámetros Cloruro
temp De 1 a 70, de 70 a 1000 mg/l de Cl
Método de prueba Hierro(III)-Tiocianato
Tipo Prueba en cubetas para LCK
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Product Identifier
  • Chlorid/Chloride/Chlorure, Sample cuvette
Signal Word
  • Peligro
Hazard Category
  • Líquido inflamable Categoría 3
  • Toxicidad aguda Categoría 3
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
  • Toxicidad específica en determinados órganos tras una exposición única Categoría 1
Hazard Statement
  • H226-Líquidos y vapores inflamables.
  • H301-Tóxico en caso de ingestión.
  • H311-Tóxico en contacto con la piel.
  • H331-Tóxico en caso de inhalación.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H370-Provoca daños en los órganos.
Precautionary Statement
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
Supplemental information
  • MIXTURE LIST-Contém: methanol, Nitric acid, Mercury(II) thiocyanate