missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Lck Antibody (693010), Biotin, Novus Biologicals™

Código de producto. 18698013 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
18698013 0.1 mL 0.10 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 18698013 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor FAB37041B

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

Lck Monoclonal antibody specifically detects Lck in Human samples. It is validated for Western Blot, Simple Western, Flow Cytometry (Intracellular Staining), Immunocytochemistry, CyTOF
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno Lck
Aplicaciones Western Blot, Simple Western, Flow Cytometry (Intracellular Staining), Immunocytochemistry, CyTOF
Clasificación Monoclonal
Clon 693010
Conjugado Biotin
Dilución Western Blot, Simple Western, Intracellular Staining by Flow Cytometry, Immunocytochemistry, CyTOF-ready
Formulación PBS
Alias de gen EC 2.7.10, EC 2.7.10.2, Leukocyte C-terminal Src kinase, LSK, Lymphocyte cell-specific protein-tyrosine kinase, lymphocyte-specific protein tyrosine kinase, p56(LSTRA) protein-tyrosine kinase, p56lck, p56-LCK, pp58lck, Protein YT16, Proto-oncogene Lck, proto-oncogene tyrosine-protein kinase LCK, T cell-specific protein-tyrosine kinase, T-lymphocyte specific protein tyrosine kinase p56lck, tyrosine-protein kinase Lck, YT16
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno E. coli-derived recombinant human Lck, Met1-Val66, Accession # P06239
Método de purificación Protein A or G purified from hybridoma culture supernatant
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Adaptive Immunity, Cell Cycle and Replication, Immunology, Protein Kinase, Signal Transduction, Tyrosine Kinases
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 3932
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG2a
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.