Learn More
LC3C Rabbit anti-Human, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
145.00€ - 410.00€
Especificaciones
| Antígeno | LC3C |
|---|---|
| Concentración | 0.23 mg/mL |
| Aplicaciones | Immunofluorescence, Western Blot, Immunocytochemistry |
| Clasificación | Polyclonal |
| Conjugado | Unconjugated |
| Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
|
16878604
|
Proteintech
18726-1-AP-20UL |
20 μL |
145.00€
20 microlitros |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
|
16868604
|
Proteintech
18726-1-AP-150UL |
150 μL |
410.00€
150 microlitros |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
The antibody is specific to the propeptide of LC3C.
MAP1LC3C, also named as LC3C, belongs to the MAP1 LC3 family. It is the human homolog of yeast Atg8 and is involved in the formation of autophagosomal vacuoles, called autophagosomes. LC3C is produced by the proteolytic cleavage after the conserved C-terminal Gly residue. The antibody is specific to the prepeptide of LC3C.Especificaciones
| LC3C | |
| Immunofluorescence, Western Blot, Immunocytochemistry | |
| Unconjugated | |
| Rabbit | |
| Human | |
| Q9BXW4 | |
| 440738 | |
| Peptide | |
| Primary | |
| -20°C | |
| MAP1LC3C |
| 0.23 mg/mL | |
| Polyclonal | |
| Liquid | |
| RUO | |
| PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3 | |
| LC3C, MAP1A/MAP1B LC3 C, MAP1A/MAP1B light chain 3 C, MAP1LC3C | |
| MAP1LC3C | |
| IgG | |
| Antigen Affinity Chromatography | |
| Antibody |
Spot an opportunity for improvement?Share a Content Correction